Tisk…
2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3082-25G PC3082-5G PC3082-100G
APOSPC3082-25GEA 1580 CZK
APOSPC3082-25G APOSPC3082-5G APOSPC3082-100G
2-Bromo-6-fluoropyridine 97+%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Bod varu: 162…164 °C
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095258
CAS číslo: 144100-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III