Tisk…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3079-1G PC3079-5G
APOSPC3079-1GEA 622 CZK
APOSPC3079-1G APOSPC3079-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236291
CAS číslo: 237069-83-9