Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3070-1KG PC3070-250G
APOSPC3070-1KGEA 2650 CZK
APOSPC3070-1KG APOSPC3070-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene 99%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₄F₆
Bod varu: 115…117 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000392
CAS číslo: 402-31-3
EINECS: 206-939-4
UN: 1993
ADR: 3,III