Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N'-Hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzimidamide
PC3066-1G PC3066-25G PC3066-5G
APOSPC3066-1GEA 622 CZK
APOSPC3066-1G APOSPC3066-25G APOSPC3066-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
Vzorec: C₉H₆F₆N₂O
MW: 272,15 g/mol
Bod tání: 131…133 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068188
CAS číslo: 72111-09-2