Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 2570 CZK
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₅F₆NO
MW: 257,14 g/mol
Bod tání: 161…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015511
CAS číslo: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7