Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3064W-5G PC3064W-10G PC3064W-1G
APOSPC3064W-5GEA 3410 CZK
APOSPC3064W-5G APOSPC3064W-10G APOSPC3064W-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₅F₆NO
MW: 257.14
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083536
CAS číslo: 53130-45-3