Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 3540 CZK
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Bod varu: 171 °C
Hustota: 1,469 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010206
CAS číslo: 401-95-6