Tisk…
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 622 CZK
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
Bod varu: 172 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083535
CAS číslo: 59664-42-5