Tisk…
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 1330 CZK
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₂F₉N
Bod tání: 145…146 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671483
CAS číslo: 969-25-5