Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3060-100G PC3060-500G PC3060-1KG
APOSPC3060-100GEA 827 CZK
APOSPC3060-100G APOSPC3060-500G APOSPC3060-1KG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Vzorec: C₈H₅F₆N
Bod varu: 85 °C/15mmHg
Hustota: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000394
CAS číslo: 328-74-5
EINECS: 206-335-0