Tisk…
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-3-cyanobenzotrifluoride, 2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 622 CZK
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186,1300 g/mol
Bod varu: 95…115 °C/0,4mmHg
Bod tání: 72…74 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407465
CAS číslo: 6526-08-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III