Tisk…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3058-100G PC3058-25G PC3058-250G
APOSPC3058-100GEA 1040 CZK
APOSPC3058-100G APOSPC3058-25G APOSPC3058-250G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine
Vzorec: C₈H₅F₆N
Bod varu: 70…71 °C/15mmHg
Hustota: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00074940
CAS číslo: 328-93-8
ADR: 6.1,III