Tisk…
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3057-25G PC3057-5G
APOSPC3057-25GEA 26980 CZK
APOSPC3057-25G APOSPC3057-5G
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone, technická kvalita
2-Bromo-2',5'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00142839
CAS číslo: 258513-41-6
UN: 1759
ADR: 8,III