Tisk…
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Di(trifluormethyl)-5-ethanoylbenzol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC3056-10G PC3056-250G PC3056-50G
APOSPC3056-10GEA 500 CZK
APOSPC3056-10G APOSPC3056-250G APOSPC3056-50G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₆F₆O
MW: 256.15
Bod varu: 85 °C/8mmHg
Hustota: 1.422 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009910
CAS číslo: 30071-93-3
EINECS: 250-023-7