Tisk…
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 870 CZK
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₆F₆O
MW: 256,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042495
CAS číslo: 237069-82-8