Tisk…
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethyl Ether
PC3053V-25G PC3053V-5G
APOSPC3053V-25GEA 14850 CZK
APOSPC3053V-25G APOSPC3053V-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)ether
Vzorec: C₄H₄F₆O
MW: 182,07 g/mol
Bod varu: 62…63 °C
Hustota: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010604
CAS číslo: 333-36-8
UN: 3271
ADR: 3,II