Tisk…

2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Flecainide Impurity D

PC3053N-100G PC3053N-25G PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA 1330 CZK
APOSPC3053N-100G APOSPC3053N-25G APOSPC3053N-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₄
MW: 318,17 g/mol
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221424
CAS číslo: 35480-52-5
EINECS: 609-132-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR