Tisk…
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3053M-1G PC3053M-5G
APOSPC3053M-1GEA 1490 CZK
APOSPC3053M-1G APOSPC3053M-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenesulphonylchloride
Vzorec: C₁₀H₇ClF₆O₄S
MW: 372.67 g/mol
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052841
CAS číslo: 152457-95-9
UN: 3261
ADR: 8 III