1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3053J-250MG
PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA
1660
CZK
APOSPC3053J-250MG
APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Vzorec:
C₁₀H₈F₆O₂ MW: 274,1597 g/mol Bod tání: 71…73 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042272 CAS číslo: 66300-61-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...