Tisk…
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC305018-1G PC305018-5G
APOSPC305018-1GEA 0 CZK
APOSPC305018-1G APOSPC305018-5G
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
6-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13185797
CAS číslo: 1052714-46-1