Tisk…
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC305015-1G PC305015-250MG
APOSPC305015-1GEA 14290 CZK
APOSPC305015-1G APOSPC305015-250MG
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
5-Bromo-2-fluoroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185803
CAS číslo: 1214377-40-8