Tisk…
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine
PC305009-10G PC305009-1G PC305009-5G
APOSPC305009-10GEA 11380 CZK
APOSPC305009-10G APOSPC305009-1G APOSPC305009-5G
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
(5-Fluoropyridin-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027049
CAS číslo: 802325-29-7