3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Trifluoromethyl-3-azetidinol hydrochloride
PC305004-1G
PC305004-250MG
APOSPC305004-1GEA
10950
CZK
APOSPC305004-1G
APOSPC305004-250MG
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride 98%
3-(Trifluoromethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Vzorec:
C₄H₇ClF₃NO MW: 177,551 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13248564 CAS číslo: 848192-96-1 |