Tisk…
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3048-1G PC3048-250MG
APOSPC3048-1GEA 9920 CZK
APOSPC3048-1G APOSPC3048-250MG
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-thio-carboxamide
Vzorec: C₈H₇F₃N₂OS
Bod tání: 120…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00277205
CAS číslo: 175277-59-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III