Tisk…
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 2,4-Dinitro(trifluoromethoxy)benzene
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 5630 CZK
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₃N₂O₅
Bod varu: 273…274 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042268
CAS číslo: 655-07-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II