2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3041-1G
PC3041-5G
PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA
622
CZK
APOSPC3041-1G
APOSPC3041-5G
APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Vzorec:
C₇H₅FN₂O₄ Bod tání: 84…86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00205111 CAS číslo: 349-01-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...