Tisk…
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 1740 CZK
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Vzorec: C₆H₃FN₂O₅
MW: 202,1 g/mol
Bod tání: 54…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179333
CAS číslo: 364-32-9