Tisk…
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 622 CZK
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
3,4-Dinitrofluorobenzene
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
MW: 186,1 g/mol
Bod tání: 55…56 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236671
CAS číslo: 364-53-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II