1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3034-1G
PC3034-5G
PC3034-25G
APOSPC3034-1GEA
0
CZK
APOSPC3034-1G
APOSPC3034-5G
APOSPC3034-25G
1-Chloro-1,3,3,3-tetrafluoropropene
Vzorec:
C₃HClF₄ Bod varu: 19…20 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038011 CAS číslo: 460-71-9 UN: 3161 ADR: 2.1, |