Tisk…
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-Chloro-5-fluoroaniline
PC303362-5G PC303362-1G
APOSPC303362-5GEA 11810 CZK
APOSPC303362-5G APOSPC303362-1G
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline 98%
2-Bromo-4-chloro-5-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
MW: 224.458 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12026231
CAS číslo: 120694-11-3