Tisk…
2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Difluoro-5-tolylaldehyde, 2,4-Difluoro-5-tolualdehyde, 4,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 4,6-Difluoro-m-tolualdehyde
PC303301-5G PC303301-10G PC303301-1G
APOSPC303301-5GEA 7870 CZK
APOSPC303301-5G APOSPC303301-10G APOSPC303301-1G
2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196967
CAS číslo: 315204-36-5