3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303284-1G
PC303284-5G
APOSPC303284-1GEA
1910
CZK
APOSPC303284-1G
APOSPC303284-5G
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline 97%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Vzorec:
C₆H₄Cl₂FN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19707630 CAS číslo: 2729-36-4 |