Tisk…
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 1910 CZK
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194288
CAS číslo: 601513-26-2