Tisk…
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303147-1G PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA 9920 CZK
APOSPC303147-1G APOSPC303147-5G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₇H₇BrF₅NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201077
CAS číslo: 1373920-91-2