Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303144-1G PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA 7510 CZK
APOSPC303144-1G APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅ClF₃N
MW: 219,591 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14155640
CAS číslo: 474024-26-5