Tisk…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 18550 CZK
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18390012
CAS číslo: 647855-21-8