Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 2820 CZK
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399792
CAS číslo: 1588508-08-0