Tisk…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303129-5G PC303129-1G
APOSPC303129-5GEA 10820 CZK
APOSPC303129-5G APOSPC303129-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22682815
CAS číslo: 1431329-84-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III