4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303127-1G
PC303127-5G
APOSPC303127-1GEA
7710
CZK
APOSPC303127-1G
APOSPC303127-5G
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Vzorec:
C₈H₉F₂NO MW: 173.16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09832394 CAS číslo: 1017779-79-1 |