Tisk…
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303121-1G PC303121-5G PC303121-10G
APOSPC303121-1GEA 992 CZK
APOSPC303121-1G APOSPC303121-5G APOSPC303121-10G
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368122
CAS číslo: 150444-94-3