Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC303117-1G PC303117-5G PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA 5790 CZK
APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14155638
CAS číslo: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8 III