Tisk…
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 9000 CZK
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22682823
CAS číslo: 1431329-75-7