2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303113-10G
PC303113-5G
PC303113-1G
APOSPC303113-10GEA
10910
CZK
APOSPC303113-10G
APOSPC303113-5G
APOSPC303113-1G
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Vzorec:
C₉H₇F₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062398 CAS číslo: 916483-58-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |