Tisk…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303111-5G PC303111-1G
APOSPC303111-5GEA 6390 CZK
APOSPC303111-5G APOSPC303111-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201026
CAS číslo: 1373920-94-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III