Tisk…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
PC303110-1G PC303110-10G PC303110-5G
APOSPC303110-1GEA 6390 CZK
APOSPC303110-1G APOSPC303110-10G APOSPC303110-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzamide
Vzorec: C₁₁H₁₃F₂NO₂
MW: 229,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22201024
CAS číslo: 1373920-96-7