Tisk…
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303109-10G PC303109-5G PC303109-1G
APOSPC303109-10GEA 11540 CZK
APOSPC303109-10G APOSPC303109-5G APOSPC303109-1G
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₉F₄NO
MW: 271,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08687913
CAS číslo: 946784-69-6