Tisk…
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC303108-10G PC303108-5G PC303108-1G
APOSPC303108-10GEA 11540 CZK
APOSPC303108-10G APOSPC303108-5G APOSPC303108-1G
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₃H₉ClF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01908501
CAS číslo: 57688-17-2