Tisk…
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)aniline
PC303107-10G PC303107-5G
APOSPC303107-10GEA 11540 CZK
APOSPC303107-10G APOSPC303107-5G
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
3-Fluoro-4-(4-methoxyphenoxy)phenylamine
Vzorec: C₁₃H₁₂FNO₂
MW: 233,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08687845
CAS číslo: 87294-20-0