Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303101-10G PC303101-5G PC303101-25G
APOSPC303101-10GEA 11970 CZK
APOSPC303101-10G APOSPC303101-5G APOSPC303101-25G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₆ClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832270
CAS číslo: 1017777-74-0