Tisk…
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC303100-10G PC303100-5G PC303100-1G
APOSPC303100-10GEA 13160 CZK
APOSPC303100-10G APOSPC303100-5G APOSPC303100-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline 98%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇ClFNO
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832271
CAS číslo: 1017777-77-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III